Få mere at vide
Azlon™ Afløbsstativ i polyamid epoxybelagt stål
Artikelnummer. p-8001829
Produkttype:
Stativ med integreret fritstående støtte
Vægmonteret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10116504
Brand: Azlon RWK070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Azlon™ Polyamid epoxybelagt ståldræningsstativ fås i højkvalitets fritstående eller vægmonteret dræningsstativ.
  • Fremstillet af polyamid epoxy belagt stål
  • Giver bedre varme- og kemikaliebestandighed end andre belægninger
  • Består af otte pinde 110 mm lange og 24 pinde 80 mm lange. Pløkkens diameter er 4,5 mm
  • Overordnede mål på stativet er 410 mm x 300 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vægmonteret
Materiale Polyamid epoxybelagt stål
Stillinger 32