Få mere at vide
Azlon™ Afløbsstativ i polyamid epoxybelagt stål
Artikelnummer. 12044588
Skift visning
Produkttype:
Stativ med integreret fritstående støtte
Vægmonteret
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12044588 Stativ med integreret fritstående støtte Hver
10116504 Vægmonteret -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12044588 Leverandør Azlon Leverandørnr. RWK070FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1210.00 DKK
    935.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 274.26 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Azlon™ Polyamid epoxybelagt ståldræningsstativ fås i højkvalitets fritstående eller vægmonteret dræningsstativ.
  • Fremstillet af polyamid epoxy belagt stål
  • Giver bedre varme- og kemikaliebestandighed end andre belægninger
  • Består af otte pinde 110 mm lange og 24 pinde 80 mm lange. Pløkkens diameter er 4,5 mm
  • Samlede mål (D x B x H): 110 x 320 x 370 mm
Tekniske data
Materiale Polyamid epoxybelagt stål
Stillinger 32
Størrelse D x W x H: 110 x 320 x 370 mm
Dybde (metrisk) 110 mm
Produkttype Stativ med integreret fritstående støtte
Højde (metrisk) 370 mm
Bredde (metrisk) 320 mm