Få mere at vide
Azlon™ Afløbsstativ i polyamid epoxybelagt stål
Artikelnummer. 10116504
Skift visning
Produkttype:
Stativ med integreret fritstående støtte
Vægmonteret
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10116504 Vægmonteret -
12044588 Stativ med integreret fritstående støtte Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10116504 Leverandør Azlon Leverandørnr. RWK070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    816.20 DKK
    629.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 186.25 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Azlon™ Polyamid epoxybelagt ståldræningsstativ fås i højkvalitets fritstående eller vægmonteret dræningsstativ.
  • Fremstillet af polyamid epoxy belagt stål
  • Giver bedre varme- og kemikaliebestandighed end andre belægninger
  • Består af otte pinde 110 mm lange og 24 pinde 80 mm lange. Pløkkens diameter er 4,5 mm
  • Overordnede mål på stativet er 410 mm x 300 mm
Tekniske data
Materiale Polyamid epoxybelagt stål
Stillinger 32
Produkttype Vægmonteret