Få mere at vide
Azlon™ Flaskeholder i polyamidbelagt stål
Artikelnummer. p-8001828
Diameter (metrisk) Udvendig:
60 mm
74 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12030832
Brand: Azlon BGS040
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til sikker transport af op til seks flasker eller vaskeflasker
  • Fremstillet af polyamidbelagt stål
  • Giver bedre varme- og kemikaliebestandighed end andre belægninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flaskeholder
Materiale Polyamidbelagt stål
nr. pr. pakke 1
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm