Få mere at vide
Azlon™ Flaskeholder i polyamidbelagt stål
Artikelnummer. 12030832
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
60 mm
74 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
12030832 60 mm Hver
12094628 74 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12030832 Leverandør Azlon Leverandørnr. BGS040
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til sikker transport af op til seks flasker eller vaskeflasker
  • Fremstillet af polyamidbelagt stål
  • Giver bedre varme- og kemikaliebestandighed end andre belægninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyamidbelagt stål
nr. pr. pakke 1
Diameter (metrisk) Udvendig 60 mm
Produkttype Flaskeholder