Få mere at vide
Azlon™ PMP Konisk kolbe
Artikelnummer. 12443621
Lukkestørrelse:
GL40
GL52
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Gradueringer:
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
200 mL
Standard konusled:
34/35
45/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12443621
Brand: Azlon FDE450
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af transparent PMP
  • Bred hals med PP skruelåg
  • Kolbe og låg kan autoklaveres ved 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale PMP
Gradueringer 200 mL
Højde (metrisk) 225 mm
nr. pr. pakke 1
Form Konisk
Standard konusled 45/40
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 133 mm
Lukkestørrelse GL52