Få mere at vide
Azlon™ Klasse A PMP Målekolbe
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Komplet med trykt batchkode. De Azlon Klasse A PMP Volumetrisk kolbe inkluderer en polypropylenprop.
- Fremstillet af klart glas PMP giver fremragende klarhed
- Individuelt tilpasset ringmærke til klasse A tolerancer iflg ISO 1042
- Komplet med trykt batchkode
- Batchcertifikat kan downloades online
- Leveres med polypropylen prop
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | PMP |
| Højde (metrisk) | 235 mm |
| Inkluderer | Prop |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Temperaturområde (metrisk) | -20 °C til +135 °C |
| Tolerance | ±0,15 ml |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu