Få mere at vide
Azlon™ Klasse A PMP Målekolbe
Artikelnummer. 12520076
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12520076
Brand: Azlon FDF130A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komplet med trykt batchkode. De Azlon Klasse A PMP Volumetrisk kolbe inkluderer en polypropylenprop.
  • Fremstillet af klart glas PMP giver fremragende klarhed
  • Individuelt tilpasset ringmærke til klasse A tolerancer iflg ISO 1042
  • Komplet med trykt batchkode
  • Batchcertifikat kan downloades online
  • Leveres med polypropylen prop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/compliance ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PMP
Højde (metrisk) 235 mm
Inkluderer Prop
nr. pr. pakke 1
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +135 °C
Tolerance ±0,15 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Klasse EN
Lukketype Prop
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis