Få mere at vide
Azlon™ PMP Cylinder med trykte gradueringer
Artikelnummer. 12050013
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Pakningsstørrelse
12050013 50 mL 1 mL Pakke med 2
10253530 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
12074598 100 mL 1 mL Pakke med 2
12094598 2000 mL 20 mL Hver
12034618 250 mL 2 mL Pakke med 2
10213580 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
10190960 500 mL 5 mL Pakke med 2
11973909 1000 mL 10 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12050013 Leverandør Azlon Leverandørnr. CTA0050P
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ PMP Cylindre med trykte gradueringer giver en pålidelig løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
  • Gradueringer: trykt forbedret pin skarp blå
  • Grundlag: stabile sekskantede baser med skridsikker anti-sugefunktion
  • Kalibreret: til ISO 6706 og DIN 12681
  • Klasse A: tolerancer, overensstemmelsescertificeret, leveres med certifikat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PMP
Tolerance ±1 ml
Certificeringer/compliance DIN 12681, ISO 6706
Klasse Klasse A
Skala Blå
Diameter (metrisk) 28 mm
Inkluderer Overensstemmelsescertifikat
Mængde 2PK
Gradueringer 1 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 200 mm
Produkttype Ugradueret cylinder