Få mere at vide
Azlon™ PMP Cylinder med trykte gradueringer
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ PMP Cylindre med trykte gradueringer giver en pålidelig løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
- Gradueringer: trykt forbedret pin skarp blå
- Grundlag: stabile sekskantede baser med skridsikker anti-sugefunktion
- Kalibreret: til ISO 6706 og DIN 12681
- Klasse A: tolerancer, overensstemmelsescertificeret, leveres med certifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | PMP |
| Tolerance | ±0,2 ml |
| Certificeringer/compliance | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klasse | EN |
| Skala | Blå |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Inkluderer | Overensstemmelsescertifikat |
| Mængde | 2PK |
| Gradueringer | 0.2 mL |
| Vis mere |