Få mere at vide
Azlon™ PMP Cylinder med trykte gradueringer
Artikelnummer. 10213580
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10213580
Brand: Azlon CTA0025P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trykt med nåleskarpe blå gradueringer for øget synlighed. Azlon™ PMP Cylindre med trykte gradueringer giver en pålidelig løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
  • Gradueringer: trykt forbedret pin skarp blå
  • Grundlag: stabile sekskantede baser med skridsikker anti-sugefunktion
  • Kalibreret: til ISO 6706 og DIN 12681
  • Klasse A: tolerancer, overensstemmelsescertificeret, leveres med certifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale PMP
Tolerance ±0,2 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706, DIN 12681
Klasse EN
Skala Blå
Diameter (metrisk) 20 mm
Inkluderer Overensstemmelsescertifikat
Gradueringer 0.5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Skala farve Blå
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 170 mm
Type Ugradueret cylinder