Få mere at vide
Azlon™ PMP Cylinder med støbte gradueringer
Artikelnummer. 11363584
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11363584
Brand: Azlon CT2000P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med PMP for dets høje smeltepunkt og gode temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindre med støbte gradueringer er autoklaverbare og giver en pålidelig løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
  • Støbte hævede gradueringer på gennemsigtig cylinder giver let visuel måling
  • Stor hældetud letter dispensering af væsker
  • Sekskantet base med skridsikker anti-sugefunktion sikrer stabilitet
  • Autoklaverbar til 121°C
  • Er i overensstemmelse med ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale PMP
Tolerance ±20 ml
Certificeringer/compliance ISO 6706
Klasse B
Diameter (metrisk) 83 mm
Mængde 1PK
Gradueringer 20 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Base Type Sekskantet
Højde (metrisk) 535 mm
Type Ugradueret cylinder