Få mere at vide
Azlon™ PMP Cylinder med støbte gradueringer
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet med PMP for dets høje smeltepunkt og gode temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindre med støbte gradueringer er autoklaverbare og giver en pålidelig løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
- Støbte hævede gradueringer på gennemsigtig cylinder giver let visuel måling
- Stor hældetud letter dispensering af væsker
- Sekskantet base med skridsikker anti-sugefunktion sikrer stabilitet
- Autoklaverbar til 121°C
- Er i overensstemmelse med ISO 6706
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | PMP |
| Tolerance | ±1 ml |
| Certificeringer/compliance | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Part 177.1520 |
| Klasse | B |
| Diameter (metrisk) | 31 mm |
| Mængde | 5PK |
| Gradueringer | 1 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Maks. Temperatur | 135 °C |
| Vis mere |