Få mere at vide
Azlon™ PMP Cylinder med støbte gradueringer
Beskrivelse
Fremstillet med PMP for dets høje smeltepunkt og gode temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Cylindre med støbte gradueringer er autoklaverbare og giver en pålidelig løsning til at måle volumen af væsker i et laboratorium.
- Støbte hævede gradueringer på gennemsigtig cylinder giver let visuel måling
- Stor hældetud letter dispensering af væsker
- Sekskantet base med skridsikker anti-sugefunktion sikrer stabilitet
- Autoklaverbar til 121°C
- Er i overensstemmelse med ISO 6706
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Materiale | PMP |
| Tolerance | ±10 ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 6706 |
| Klasse | Klasse B |
| Mængde | 1PK |
| Gradueringer | 10 mL |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Base Type | Sekskantet |
| Højde (metrisk) | 440 mm |
| Vis mere |