Få mere at vide
Azlon™ PMP Autoklaverbar pincet
Artikelnummer. p-8002971
Længde (metrisk):
11,5 cm
14,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12054618
Brand: Azlon™ TWY260
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med PMP som har et højt smeltepunkt og god temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Autoklaverbar pincet er ideel til sikker håndtering af prøver.
  • Autoklaverbar pincet af høj kvalitet
  • Skarp spids
  • Fine tandgreb til sikker håndtering af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tip stil Skarp
Længde (engelsk) 4,53 tommer.
Materiale PMP
Længde (metrisk) 11,5 cm
Produkttype Pincet
Mængde (antal pr. sag) Hver
Til brug med (applikation) Til sikker håndtering af prøver