Få mere at vide
Azlon™ PMP Autoklaverbar pincet
Længde (metrisk):
11,5 cm
14,5 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fremstillet med PMP som har et højt smeltepunkt og god temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Autoklaverbar pincet er ideel til sikker håndtering af prøver.
- Autoklaverbar pincet af høj kvalitet
- Fine tandgreb til sikker håndtering af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Skarp |
| Materiale | PMP |
| Længde (metrisk) | 14,5 cm |
| Produkttype | Pincet |
| Til brug med (applikation) | Til sikker håndtering af prøver |
| Dimensioner (L x B) | 145 L mm |
| Mængde | Ea. |