Få mere at vide
Azlon™ PMP Autoklaverbar pincet
Beskrivelse
Fremstillet med PMP som har et højt smeltepunkt og god temperaturstabilitet. Azlon™ PMP Autoklaverbar pincet er ideel til sikker håndtering af prøver.
- Autoklaverbar pincet af høj kvalitet
- Skarp spids
- Fine tandgreb til sikker håndtering af prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pincet |
| Længde (engelsk) | 4,53 tommer |
| Længde (metrisk) | 11,5 cm |
| Materiale | PMP |
| Til brug med (applikation) | For sikker håndtering af prøver |
| Mængde | Hver |
| Tip stil | Skarp |