Få mere at vide
Azlon™ Griffinbæger i lav form af plast
:
Kapacitet: 500 ml
Beskrivelse
Ideel til almindelig laboratoriebrug
bægre, lav form, trykte gradueringer, PMP (TPX ). Azlon bægre kombinerer stor værdi for pengene med holdbarhed, plus et væld af nyttige funktioner. Designet ligner traditionelle glasbægerglas, de er lavet af kemisk resistent og robust polypropylen og glasklar polymethylpenten (TPX ). Azlon plastbægre er det ideelle alternativ til glasbægre i områder, hvor brugen af glas ikke er praktisk, er begrænset eller forbudt - for eksempel industrielle anvendelser, i skoler eller i fødevareproduktion. Azlon bægre er fremstillet efter strenge ISO7056* standarder og er uudsletteligt trykt med skarpe, letlæselige blå eller røde gradueringer, SPI-genbrugskoder og maksimal sikker brugbar temperatur. Polypropylen og polymethylpenten (TPX ) bægre er autoklaverbare ved 121 °C, hvilket gør dem velegnede til brug i mikrobiologiske laboratorier, vævskulturer eller miljøer, hvor sterilitet er påkrævet. De nye lavformede bægre er ligesom vores unikke klassiske design meget stabile på bænken. Alle Azlon bægerglassene leveres i krympepakkede pakker for nemheds skyld. *Nogle størrelser er et supplement til ISO7056 (hvor angivet).
- Overholder ISO 7056
- Traditionel bægerform
- PMP materiale - god kemikalieresistens
- Kan modstå temperaturer op til 150 °C og kan derfor autoklaveres
- Graderinger er tydeligt trykt i uudslettelig opløsningsmiddelbestandig blæk
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 87 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 87 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | PMP |
| Til brug med (applikation) | Ideel til almindelig laboratoriebrug |
| Højde (metrisk) | 117 mm |
| Inkrementer | 50 mL |
| Mængde | 6/Pk. |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 150 °C |
| Vis mere |