Få mere at vide
Azlon™ Pivotring magnetomrørerstang
Artikelnummer. 10788995
Skift visning
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10788995 50 mm 8 mm Pakke med 2
10648195 12 mm 4,5 mm Pakke med 2
10298094 15 mm 4,5 mm Pakke med 2
10738795 8 mm 3 mm Pakke med 2
10585105 20 mm 6 mm Pakke med 2
10135374 25 mm 6 mm Pakke med 2
10729175 30 mm 6 mm Pakke med 2
10636855 45 mm 8 mm Pakke med 2
10431235 40 mm 8 mm Pakke med 2
10145374 35 mm 6 mm Pakke med 2
10431425 60 mm - Pakke med 2
10564345 70 mm 9,5 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10788995 Leverandør Azlon Leverandørnr. SWN509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.20 DKK
    82.82 DKK / Pakke med 2
    Spare 40.38 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Konstrueret af magnetisk PTFE. Azlon™ Pivot Ring Stirrer Bar inkluderer en central pivotring, der sikrer effektiv spinning selv på buede eller ujævne baser.
  • Konstrueret af magnetisk PTFE
  • Central drejering sikrer effektiv spinning selv på buede eller ujævne underlag
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B x H) 1.9 Lin.
Længde (engelsk) 1,9 tommer.
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Materiale Magnetisk legering
Mængde 2/Pk.
Form Drejering
Type Omrøringsbar