Få mere at vide
Azlon™ Pivotring magnetomrørerstang
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
Unit Size:
Pakke med 2
Description
Konstrueret af magnetisk PTFE. Azlon™ Pivot Ring Stirrer Bar inkluderer en central pivotring, der sikrer effektiv spinning selv på buede eller ujævne baser.
- Konstrueret af magnetisk PTFE
- Central drejering sikrer effektiv spinning selv på buede eller ujævne underlag
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Dimensioner (L x B x H) | 1,77 Lin. |
| Længde (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 45 mm |
| Materiale | Magnet |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Drejering |
| Type | Omrøringsbar |