Få mere at vide
Azlon™ Pivotring magnetomrørerstang
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
Beskrivelse
Konstrueret af magnetisk PTFE. Azlon™ Pivot Ring Stirrer Bar inkluderer en central pivotring, der sikrer effektiv spinning selv på buede eller ujævne baser.
- Konstrueret af magnetisk PTFE
- Central drejering sikrer effektiv spinning selv på buede eller ujævne underlag
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Dimensioner (L x B x H) | 2,36 Lin. |
| Længde (engelsk) | 2,36 tommer |
| Belægning | PTFE |
| Længde (metrisk) | 60 mm |
| Materiale | Magnet |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Drejering |
| Type | Omrøringsbar |