Få mere at vide
Azlon™ Pivotring magnetomrørerstang
Artikelnummer. 10298094
Længde (metrisk):
8 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10298094
Brand: Azlon SWN501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af magnetisk PTFE. Azlon™ Pivot Ring Stirrer Bar inkluderer en central pivotring, der sikrer effektiv spinning selv på buede eller ujævne baser.
  • Konstrueret af magnetisk PTFE
  • Central drejering sikrer effektiv spinning selv på buede eller ujævne underlag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B x H) 0,5 lin.
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 4,5 mm
Længde (metrisk) 15 mm
Materiale Magnet
Mængde 2/Pk.
Form Drejering
Type Omrøringsbar