Få mere at vide
Azlon™ Pipetkontroller
Artikelnummer. p-8001820
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11303714
Brand: Azlon PFL001N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Nem og præcis vakuumstyret pipettefylder med tommelfingerniveau. De Azlon™ Pipetcontrolleren bruger en ny PTFE- og silikonegummiventilsamling for at tillade finkontrol af pipentefyldning og -tømning.
Nem og præcis vakuumstyret pipettefylder med tommelfingerniveau. Azlon ™Pipet Controller bruger en ny PTFE- og silikonegummiventilsamling for at tillade fin kontrol med pipentfyldning og -tømning.
  • En ny PTFE- og silikonegummiventilenhed styrer det vakuum, der skabes ved blot at klemme den unikke gummipære
  • Ved at flytte tommelfingerhåndtagets pipetter fra 0,1 mL op til 100 mL kan nemt og præcist fyldes og tømmes
  • Udblæsningspipetter tilgodeses ved nedtrykning af en lille tommelfingerbetjent klemkugle
  • Et udskifteligt PTFE-membranfilter sikrer, at væske ikke ved et uheld trækkes ind i enheden (2 medfølger)
  • Filteret og pipettekonusen kan steriliseres ved autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale PVDF, Rustfrit stål
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Kliniske, hospitals-, biologiske, kemiske, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske, kosmetiske og retsmedicinske områder
Farve Hvid
Volumen (metrisk) 0,1 til 100 ml
Type Positiv forskydning gentagen pipette