Få mere at vide
Azlon™ Pipetkontroller
Artikelnummer. 11930885
Skift visning
Farve:
Blå
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11930885 Blå Hver
11303714 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11930885 Leverandør Azlon Leverandørnr. PFL001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1004.85 DKK
    857.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 147.60 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Læg i indkøbskurv
Nem og præcis vakuumstyret pipettefylder med tommelfingerniveau. De Azlon™ Pipetcontrolleren bruger en ny PTFE- og silikonegummiventilsamling for at tillade finkontrol af pipentefyldning og -tømning.
Nem og præcis vakuumstyret pipettefylder med tommelfingerniveau. Azlon ™Pipet Controller bruger en ny PTFE- og silikonegummiventilsamling for at tillade fin kontrol med pipentfyldning og -tømning.
  • En ny PTFE- og silikonegummiventilenhed styrer det vakuum, der skabes ved blot at klemme den unikke gummipære
  • Ved at flytte tommelfingerhåndtagets pipetter fra 0,1 mL op til 100 mL kan nemt og præcist fyldes og tømmes
  • Udblæsningspipetter tilgodeses ved nedtrykning af en lille tommelfingerbetjent klemkugle
  • Et udskifteligt PTFE-membranfilter sikrer, at væske ikke ved et uheld trækkes ind i enheden (2 medfølger)
  • Filteret og pipettekonusen kan steriliseres ved autoklavering
Tekniske data
Materiale PVDF, Rustfrit stål
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Kliniske, hospitals-, biologiske, kemiske, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske, kosmetiske og retsmedicinske områder
Farve Blå
Volumen (metrisk) 0,1 til 100 ml
Type Positiv forskydning gentagen pipette