Få mere at vide
Azlon™ Pipetkontroller
Description
Nem og præcis vakuumstyret pipettefylder med tommelfingerniveau. Azlon ™Pipet Controller bruger en ny PTFE- og silikonegummiventilsamling for at tillade fin kontrol med pipentfyldning og -tømning.
- En ny PTFE- og silikonegummiventilenhed styrer det vakuum, der skabes ved blot at klemme den unikke gummipære
- Ved at flytte tommelfingerhåndtagets pipetter fra 0,1 mL op til 100 mL kan nemt og præcist fyldes og tømmes
- Udblæsningspipetter tilgodeses ved nedtrykning af en lille tommelfingerbetjent klemkugle
- Et udskifteligt PTFE-membranfilter sikrer, at væske ikke ved et uheld trækkes ind i enheden (2 medfølger)
- Filteret og pipettekonusen kan steriliseres ved autoklavering
Specifications
Specifications
| Materiale | PVDF, Rustfrit stål |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Kliniske, hospitals-, biologiske, kemiske, fødevarer og drikkevarer, farmaceutiske, kosmetiske og retsmedicinske områder |
| Farve | Hvid |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 100 ml |
| Type | Positiv forskydning gentagen pipette |