Få mere at vide
Azlon™ Oval magnetomrørerstang
Længde (metrisk):
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Til effektiv omrøring
- PTFE sammensætning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 0,78 tommer |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Materiale | Magnet |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Oval |