Få mere at vide
Azlon™ Azlon™ Flersproget rund integreret vaskeflaske
Artikelnummer. 15898467
Skift visning
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kemisk etiket Pakningsstørrelse
15898467 Acetone Pakke med 5
15888467 Destilleret vand Pakke med 5
15808477 Metanol Pakke med 5
15818477 Isopropanol Pakke med 5
15828477 Ethanol Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15898467 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. WGW802P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    333.00 DKK
    274.27 DKK / Pakke med 5
    Spare 58.73 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Azlon™ Flersproget rund integreret vaskeflaske er støbt med en integreret tud for at reducere forurening forårsaget af, at det indre rør rører bordpladen under genopfyldning.
  • Flersproget
  • Vaskeflaske med bred hals
  • Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
  • Vælg mellem fem opløsningsmiddeletiketter, alle inklusive de nye globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
  • Udstyret med farvekodet PP-lukning i ét stykke, der bevarer sin form under brug
  • Designet med integreret tud for at forhindre kontaminering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer Integreret tud
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Kemisk etiket Acetone
Lukningsmateriale Polypropylen
Produkttype Vaskeflaske