Få mere at vide
Azlon™ Flersproget rund integreret vaskeflaske
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Flersproget
- Vaskeflaske med bred hals
- Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
- Vælg mellem fem opløsningsmiddeletiketter, alle inklusive de nye globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
- Udstyret med farvekodet PP-lukning i ét stykke, der bevarer sin form under brug
- Designet med integreret tud for at forhindre kontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Inkluderer | Integreret tud |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Vaskeflaske |
| Kemisk etiket | Ethanol |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |