Få mere at vide
Azlon™ Flersproget rund integreret vaskeflaske
Artikelnummer. 15818477
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 15818477
Brand: Azlon WGW804P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Azlon™ Flersproget rund integreret vaskeflaske er støbt med en integreret tud for at reducere forurening forårsaget af, at det indre rør rører bordpladen under genopfyldning.
  • Flersproget
  • Vaskeflaske med bred hals
  • Uudsletteligt trykt på engelsk, fransk, tysk og spansk
  • Vælg mellem fem opløsningsmiddeletiketter, alle inklusive de nye globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsoplysninger
  • Udstyret med farvekodet PP-lukning i ét stykke, der bevarer sin form under brug
  • Designet med integreret tud for at forhindre kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer Integreret tud
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Produkttype Vaskeflaske
Kemisk etiket Isopropanol
Lukningsmateriale Polypropylen