Få mere at vide
Azlon Flersprogede LDPE ventilerende vaskeflasker
Beskrivelse
- Flersprogede bredhalsede vaskeflasker med en dampudluftningsventil for at forhindre dryp
- Uudsletteligt trykt på op til fire sprog med fire tilgængelige sprogkombinationer
- Valg af fem opløsningsmiddeletiketter med nye globalt harmoniserede symboler, NFPA diamant, risikosætninger og sikkerhedsinstruktioner
- Monteret med PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Oversigt | Region 2: Norsk, dansk, svensk, engelsk |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Blå |
| Højde (metrisk) | 163 mm |
| Kemisk etiket | Isopropanol |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |