Få mere at vide
Azlon™ Mini isspand
Artikelnummer. 10395010
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10395010 1000 ml Hver
1 options
Ikke egnet til brug med opløsningsmidler eller flydende nitrogen
Artikelnummer. 10395010 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. IBB004P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1248.50 DKK
    436.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 811.71 DKK
    65% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Ikke egnet til brug med opløsningsmidler eller flydende nitrogen
Holder op til 1 liter is eller vandis liquids.Azlon™ Mini Ice Bucket har en flad bund for at forhindre væltning.
  • Skindet polyurethanskum mini isbøtter
  • •Velegnet til brug med vandis, tøris og saltopløsninger
  • •Integrerede håndtag gør det nemt at løfte og bære
  • Tilspidset for nem stabling og stabilitet
  • Kapacitet 1000ml
  • Mål 95mm x 200mm (hxb) og vægt 140g
Tekniske data
Højde (metrisk) 95 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Dimensioner (L x B x H) 200 x 200 x 95 mm
Til brug med (applikation) Vandis, tøris, saltopløsninger
Vægt (metrisk) 140 g
Materiale Polyurethanskum
Produkttype Mini isspand
Farve Grøn
Kapacitet (metrisk) 1000 ml