Få mere at vide
Azlon™ Mikromagnetisk omrørerstang
Artikelnummer. p-8001816
Længde (metrisk):
7 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10359324
Brand: Azlon SWN954
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse stænger til en række forskellige omrøringsapplikationer. Fisherbrand™ Azlon™ Mikromagnetiske omrørerstænger er ideelle til små kar, reagensglas og hætteglas.
  • Til effektiv omrøring
  • PTFE sammensætning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 10 mm
Materiale Magnet
Mængde 2/Pk.
Form Mikro