Få mere at vide
Azlon™ Mikromagnetisk omrørerstang
Beskrivelse
Brug disse stænger til en række forskellige omrøringsapplikationer. Fisherbrand™ Azlon™ Mikromagnetiske omrørerstænger er ideelle til små kar, reagensglas og hætteglas.
- Til effektiv omrøring
- PTFE sammensætning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Længde (metrisk) | 10 mm |
| Materiale | Magnet |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Mikro |