Få mere at vide
Azlon™ Mikromagnetisk omrørerstang
Længde (metrisk):
7 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
Brug disse stænger til en række forskellige omrøringsapplikationer. Fisherbrand™ Azlon™ Mikromagnetiske omrørerstænger er ideelle til små kar, reagensglas og hætteglas.
- Til effektiv omrøring
- PTFE sammensætning
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 0,27 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Længde (metrisk) | 7 mm |
| Materiale | Magnet |
| Mængde | 2/Pk. |
| Form | Mikro |