Få mere at vide
Azlon™ Magnetisk rørestang
Længde (metrisk):
15 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Til effektiv omrøring
- Cylindrisk formet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 15 mm |
| Mængde | 2 |
| Form | Cylinder |