Få mere at vide
Azlon™ Magnetiske retrievere til omrørerstænger
Artikelnummer. p-8001815
Længde (metrisk):
250 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10514355
Brand: Azlon™ SWN564
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hent omrørerstænger fra følsomme væsker med disse magnetiske retrievere. Azlon™ Magnetiske retrievere til omrørerstænger har magneter, der er permanent indlejret i en PTFE-stang.
Hent omrørerstænger fra følsomme væsker med disse magnetiske retrievere. AzlonTM magnetiske retrievere til omrørerstænger har magneter, der er permanent indlejret i en PTFE-stang.
  • Ideel til at hente magnetiske omrørerstænger fra særligt følsomme eller ætsende væsker
  • Turbo retrievere er ideelle til brug med turbo omrørerstænger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B x H) 98 Lin.
Længde (engelsk) 98 tommer.
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale Magnet
Mængde 1/Pk.
Type Retrievers omrørerstang