Få mere at vide
Azlon™ Magnetiske retrievere til omrørerstænger
Artikelnummer. 10514355
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10514355 250 mm -
10400095 350 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10514355 Leverandør Azlon™ Leverandørnr. SWN564
Hent omrørerstænger fra følsomme væsker med disse magnetiske retrievere. Azlon™ Magnetiske retrievere til omrørerstænger har magneter, der er permanent indlejret i en PTFE-stang.
Hent omrørerstænger fra følsomme væsker med disse magnetiske retrievere. AzlonTM magnetiske retrievere til omrørerstænger har magneter, der er permanent indlejret i en PTFE-stang.
  • Ideel til at hente magnetiske omrørerstænger fra særligt følsomme eller ætsende væsker
  • Turbo retrievere er ideelle til brug med turbo omrørerstænger
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Dimensioner (L x B x H) 98 Lin.
Længde (engelsk) 98 tommer.
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale Magnetisk legering
Mængde 1/Pk.
Type Retrievers omrørerstang