Få mere at vide
Azlon™ Magnetiske retrievere til omrørerstænger
Beskrivelse
Hent omrørerstænger fra følsomme væsker med disse magnetiske retrievere. AzlonTM magnetiske retrievere til omrørerstænger har magneter, der er permanent indlejret i en PTFE-stang.
- Ideel til at hente magnetiske omrørerstænger fra særligt følsomme eller ætsende væsker
- Turbo retrievere er ideelle til brug med turbo omrørerstænger
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Dimensioner (L x B x H) | 13.7 Lin. |
| Længde (engelsk) | 13,7 tommer |
| Belægning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 350 mm |
| Materiale | Magnetisk legering |
| Mængde | 1/Pk. |
| Type | Omrøringsbar |