Få mere at vide
Azlon™ Lav-form kurv
Artikelnummer. 11373464
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11373464 10 L Hver
1 options
Artikelnummer. 11373464 Leverandør Azlon Leverandørnr. TWR200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.10 DKK
    171.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 60.30 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Fremstillet af polypropylen. Azlon™ Low-Form Basket er en stærk, let rektangulær kurv, der er velegnet til brug som dræn-/autoklavekurv eller til generel opbevaring. Enhederne stables, når de ikke er i brug for at spare plads. God kemisk resistens og autoklaverbar til 121 °C.
Fremstillet af polypropylen. Azlon™ Low-Form Basket er en stærk, let rektangulær kurv
velegnet til brug som dræn-/autoklavkurv eller til generel opbevaring. Enheder stables når de ikke er i brug for at spare plads.God kemikalieresistens og autoklaverbar til 121 °C.
  • Stærk, let rektangulær kurv
  • Velegnet til brug som dræn-/autoklavekurv eller til generel opbevaring
  • Enhederne stables, når de ikke er i brug for at spare plads
  • God kemisk resistens
  • Autoklaverbar til 121 °C
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 10 L
Til brug med (applikation) Velegnet til brug som dræn-/autoklavekurv eller til generel opbevaring
Højde (metrisk) Udvendig 100 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Materiale Polypropylen
Bredde (metrisk) Udvendig 300 mm