Få mere at vide
Azlon™ Letvægts polypropylentragte
Diameter (metrisk) stilk:
5 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
17 mm
Højde (metrisk):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Beskrivelse
Fremstillet af letvægts polypropylen. Azlon™ Letvægts polypropylentragte inkluderer ribber, der forhindrer luftlåse og tillader hurtig filtrering. Autoklaverbar til 121° C.
- Letvægts polypropylentragte med ribber, der forhindrer luftlåse, hvilket muliggør hurtig filtrering
- Autoklaverbar til 121 °C
- Fremstillet af fødevaregodkendt plast
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) stilk | 13 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 149 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |