Få mere at vide
Azlon™ Letvægts polypropylentragte
Artikelnummer. 12044598
Diameter (metrisk) stilk:
5 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
17 mm
Højde (metrisk):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12044598
Brand: Azlon FWC066
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægts polypropylen fremstillet af fødevaregodkendt plast
Fremstillet af letvægts polypropylen. Azlon™ Letvægts polypropylentragte inkluderer ribber, der forhindrer luftlåse og tillader hurtig filtrering. Autoklaverbar til 121° C.
  • Letvægts polypropylentragte med ribber, der forhindrer luftlåse, hvilket muliggør hurtig filtrering
  • Autoklaverbar til 121 °C
  • Fremstillet af fødevaregodkendt plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) stilk 17 mm
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 210 mm