Få mere at vide
Azlon™ Letvægts polypropylentragte
Artikelnummer. 10708205
Diameter (metrisk) stilk:
5 mm
9 mm
10 mm
13 mm
14 mm
17 mm
Højde (metrisk):
47 mm
62 mm
78 mm
107 mm
149 mm
170 mm
210 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10708205
Brand: Azlon FWC054
Letvægts polypropylen fremstillet af fødevaregodkendt plast
Fremstillet af letvægts polypropylen. Azlon™ Letvægts polypropylentragte inkluderer ribber, der forhindrer luftlåse og tillader hurtig filtrering. Autoklaverbar til 121° C.
  • Lightweight polypropylene funnels with ribs that prevent air locks, allowing rapid filtration
  • Autoclavable to 121°C
  • Made from food grade plastic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) stilk 5 mm
Materiale Polypropylene
Højde (metrisk) 47 mm
Autoklaverbar Autoclavable