Få mere at vide
Azlon™ Låg til steriliseringstrug
Artikelnummer. 12073974
Skift visning
Til brug med (udstyr):
10 L steriliseringsrand
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12073974 10 L steriliseringsrand Hver
1 options
Artikelnummer. 12073974 Leverandør Azlon Leverandørnr. TWR205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.45 DKK
    208.22 DKK / Pakke med 1
    Spare 53.23 DKK
    20% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til brug med steriliseringstrug
  • Låg skal købes separat fra trug
  • Låg kan ikke autoklaveres
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klarhed
Til brug med (udstyr) 10 L steriliseringsrand
Materiale Polystyren