Få mere at vide
Azlon™ Lid for Square Shaped HDPE Bucket
Farve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lids with moulded inset handle for square shaped buckets
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lid |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Square Bucket |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Længde (metrisk) | 280 mm |
| Mængde | 1 Ea. |
| Bredde (metrisk) | 280 mm |