Få mere at vide
Azlon™ LDPE bredhalsede vaskeflasker
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukningsfarve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles leveres med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
- Firkantede skuldervaskeflasker med bred hals for let spildfri påfyldning
- Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Inkluderer | Grøn polypropylen lukning |
| Materiale | LDPE |
| Mængde | 5/PK |
| Temperaturområde (metrisk) | –50 til 80 °C |
| Lukningsfarve | Grøn |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Vis mere |