Få mere at vide
Azlon™ LDPE bredhalsede vaskeflasker
Artikelnummer. 12029837
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukningsfarve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve unitSize
12029837 500 mL Rød Pakke med 5
12039847 250 mL Blå Pakke med 5
10451055 250 mL Hvid Pakke med 5
12019817 250 mL Rød Pakke med 5
12064857 250 mL Grøn Pakke med 5
12044857 250 mL Gul Pakke med 5
12481041 250 mL Diverse Hver
10759555 500 mL Blå Pakke med 5
10238074 500 mL Hvid Pakke med 5
12044867 500 mL Gul Pakke med 5
12094767 500 mL Grøn Pakke med 5
12034827 1000 mL Hvid Pakke med 5
10442215 1000 mL Grøn Pakke med 5
12044697 1000 mL Gul Pakke med 5
10186064 1000 mL Blå Pakke med 5
10707655 1000 mL Rød Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12029837 Leverandør Azlon Leverandørnr. WGW237P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. Azlon™ LDPE Wide Neck Wash Flasker kommer med farvekodede PP lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
Brug disse gennemsigtige plastikflasker til en række forskellige væskeopbevarings- og prøveudtagningsapplikationer. AzlonTM LDPE Wide Neck Wash Bottles leveres med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug.
  • Firkantede skuldervaskeflasker med bred hals for let spildfri påfyldning
  • Udstyret med farvekodede PP-lukninger i ét stykke, der bevarer deres form under brug
  • Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Farve Gennemskinnelig
Inkluderer Rød polypropylen lukning
Materiale LDPE
Mængde 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 163 mm
Produkttype Vaskeflaske
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Højde (engelsk) 6,41 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 75 mm
Lukketype Kasket
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres