Få mere at vide
Azlon™ LDPE vaskeflasker med integreret tud
Artikelnummer. 10729555
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10729555
Brand: Azlon BGF130P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med præcisionsspidser, ideelle til dispensering af fin væskestråle. Azlon™ LDPE vaskeflasker med integreret tud er ergonomisk designet til at passe til en række forskellige vaskebehov.
Med præcisionsspidser, ideelle til dispensering af fin væskestråle. AzlonTM LDPE vaskeflasker med integreret tud er ergonomisk designet og passer til en række forskellige vaskebehov.
  • Ergonomiske LDPE-vaskeflasker med en integreret støbt dispenserrørsstrålespids
  • Slankt sekskantet tværsnit gør flaskerne særligt velegnede til mindre hænder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Farve Neutral
Diameter (metrisk) ydre hals 29 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 21 mm
Til brug med (applikation) For use as a dropper or for fine liquid jet dispensing
Inkluderer Integrally moulded dispensing tube jet tip
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 5/PK
Temperaturområde (metrisk) –50 til 80 °C
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Højde (metrisk) 159 mm
Produkttype Vaskeflaske
Diameter (metrisk) 21 mm (Inner Neck); 29 mm (Outer Neck)
Lukketype Integral Spout
Gennem lukkedispenseringen Nej
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres