Få mere at vide
Azlon™ LDPE vaskeflasker med integreret tud
Beskrivelse
Med præcisionsspidser, ideelle til dispensering af fin væskestråle. AzlonTM LDPE vaskeflasker med integreret tud er ergonomisk designet og passer til en række forskellige vaskebehov.
- Ergonomiske LDPE-vaskeflasker med en integreret støbt dispenserrørsstrålespids
- Slankt sekskantet tværsnit gør flaskerne særligt velegnede til mindre hænder
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 29 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 21 mm |
| Til brug med (applikation) | For use as a dropper or for fine liquid jet dispensing |
| Inkluderer | Integrally moulded dispensing tube jet tip |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 5/PK |
| Temperaturområde (metrisk) | –50 til 80 °C |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |