Få mere at vide
Azlon™ LDPE smal hals vaskeflasker i klassisk stil
Artikelnummer. p-8001809
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 12633152
Brand: Azlon WGF230P
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
    • Traditionelle og populære runde vaskeflasker med firkantet skulder
    • Monteret med PP-lukninger i ét stykke, der bevarer formen under brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Inkluderer Dæksikre, drejelige dispenserlukninger af polypropylen
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 5
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Produkttype Vaskeflaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres