Få mere at vide
Azlon™ LDPE smal hals vaskeflasker i klassisk stil
Artikelnummer. 12633152
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12633152 250 mL Pakke med 5
12381248 500 mL Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12633152 Leverandør Azlon Leverandørnr. WGF230P
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
    • Traditionelle og populære runde vaskeflasker med firkantet skulder
    • Monteret med PP-lukninger i ét stykke, der bevarer formen under brug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Inkluderer Dæksikre, drejelige dispenserlukninger af polypropylen
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 5
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Rund
Produkttype Vaskeflaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres