Få mere at vide
Azlon™ LDPE smal hals vaskeflasker i klassisk stil
Beskrivelse
Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
- Traditionelle og populære runde vaskeflasker med firkantet skulder
- Lukningerne har præcisions jet-tip blænde for fin kontrol
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Inkluderer | Dæksikre, drejelige dispenserlukninger af polypropylen |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 5 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Mund | Smal |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |